Learn More
Koettermann™ Exploris™ Tall Storage Cabinet
Features soundproof doors.
Marca: Koettermann™ 507-00016
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Used where high load capacity is needed
- Melamine Topresist™ worktop
Specifica
75 cm | |
Stand alone bench | |
One steel shelf | |
120 cm |
Trespa TopLab Melamine | |
75 cm | |
120 cm | |
Stainless Steel |