Learn More
Fisherbrand™ Extended-Length Tips
Extended length tips are ideal for difficult-to-reach samples
21.50€ - 118.00€
Specifica
Colore | Natural |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Lunghezza (sistema imperiale) | 3.6 in. |
Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase, DNA, Bioburden, and PCR inhibitor Free |
Stile punta | Universal |
Codice del prodotto | Marca | Formato | Volume (sistema metrico) | Colore | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formato | Volume (sistema metrico) | Colore | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11987734
|
Fisherbrand™
|
Lift-off Rack | 1 to 200 μL | Natural | Non-sterile |
93.10€
pezzi 1632 |
Spedizione stimata: 17-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11997734
|
Fisherbrand™
|
Lift-off Rack | 1 to 200 μL | Natural | Sterile |
118.00€
pezzi 1632 |
Spedizione stimata: 30-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11977734
|
Fisherbrand™
|
Bulk | 1 to 200 μL | Natural | Non-sterile |
21.50€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 23-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Extended length tips are ideal for difficult-to-reach samples
- Easily reach the bottom of long tubes
- Minimize pipet contamination by preventing pipet shaft from contacting the tube or vessel
- Natural color
- Certified by independent laboratory– Nonsterile: RNase, DNase, DNA, and Pyrogen Free; Sterile: RNase, DNase, DNA, Bioburden, PCR Inhibitor, and Pyrogen Free
Specifica
Natural | |
3.6 in. | |
Universal | |
Polypropylene |
Autoclavable | |
DNase, RNase, DNA, Bioburden, and PCR inhibitor Free | |
Universal Fit |