Learn More
Memmert™ Extended Overtemperature Protection for SF30
Extended overtemperature protection with integrated Pt100 sensor for independent temperature monitoring.
Marca: Memmert™ SF30A6
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Accessory
- With integrated Pt100 sensor
- For models with SingleDISPLAY
Specifica
SF30 Sterilizer | |
Integrated Pt100 Sensor |