Learn More
Taylor Wharton™ XT Series Long-Term Cryogenic Storage Dewar
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 L
10 L
20 L
34 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Provides extended-time storage
- High-strength aluminium body
- Provides maximum holding times with superior vacuum performnce and insulation
Specifica
Specifica
| Descrizione | Long-term Cyrogenice Storage Dewar |
| Modello | XTL8 |
| Capacità (sistema metrico) | 8 L |
| Materiale | Aluminum |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cryogenic storage |