Learn More
Digi-Sense Temperature Probe Thermocouple Extension Cable, Miniature
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
3 m
7.5 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Maximum temperature: 221°F (105°C).
- Each probe comes with color coded ANSI miniconnectors:
- Type J: Black
- Type K: Yellow
- Type T: Blue
- Custom designs or changes to this product are available upon request.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ANSI |
| Temperatura (sistema metrico) | 105°C |
| Tipo | Thermocouple Probe |
| Temperatura (sistema imperiale) | 221°F |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9.8 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 3 m |