Learn More
Ismatec™ Extension Tubing, Tygon ST
For use with 2- and 3-stop color-coded tubing.
153.00€ - 185.00€
Specifica
Certificazione/Conformità FDA 21 CFR175.300
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Tygon ST R-3603, R-3607
Overall Length (Metric) 10 m
Da utilizzare con (applicazione) General laboratory applications, 2- and 3-stop color-coded tubing.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Dimensioni dei tubi Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni dei tubi Prezzo Quantità e disponibilità  
10148551
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ismatec™
SC0025T
I.D. 0.19 mm
153.00€
10m
Spedizione stimata: 28-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15753319
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ismatec™
SC0027T
I.D. 0.38 mm
153.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15868894
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ismatec™
SC0030T
I.D. 0.57 mm
153.00€
10m
15763319
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ismatec™
SC0033T
I.D. 0.89 mm
153.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10514033
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ismatec™
SC0037T
I.D. 1.14 mm
153.00€
10m
Spedizione stimata: 28-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15773319
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ismatec™
SC0042T
I.D. 1.65 mm
160.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10027331
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ismatec™
SC0044T
I.D. 1.85 mm
185.00€
10m
Spedizione stimata: 28-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Inexpensive, all-around tubing for general laboratory applications.
  • Transparent
  • Resistant to almost all inorganic chemicals
  • Tasteless
  • Smooth, polished inner wall
  • Low gas permeability
  • Non-aging and non-oxidizing
  • High dialectric constant
Specifica
Specifica
FDA 21 CFR175.300
Tygon ST R-3603, R-3607
General laboratory applications, 2- and 3-stop color-coded tubing.
1 Reel
Autoclavable with steam, 30 minutes at 1 bar (15 psi) and 121°C (250°F); tubing will appear milky.Gas sterilization with Ethylene oxide.Not recommended for sterilization with radiation.
74°C
Autoclavable
10 m
−50°C
Acids: Good, Alkaline solutions: Good, Solvents: Not rec., Pressure: Fair, Vacuum: Good, Viscous media: Excellent, Sterile media: Limited
Transparent