Learn More
Thermo Scientific™ Extensor Long PCR Enzyme Mix Products
Amplify long PCR products up to 20kb with this synergistically-acting PCR enzyme blend of Taq DNA polymerase and a proprietary proofreading enzyme.
670.00€ - 682.00€
Specifica
Content And Storage Conservare a -20 °C. Evitare cicli di congelamento/scongelamento
Da utilizzare con (applicazione) Cloning
Concentrazione 2X
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Descrizione Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11819512
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
AB-0792/B
Miscela master di estensione (formula tampone 1) 500 25 µl Rxns Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12340130
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
AB-0794/B
Miscela master di estensione ReddyMix (formula tampone 1) 400 x 25 µl Rxns Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Extensor Long Range PCR Enzyme is a blend of ThermoPrime Taq DNA Polymerase and a proprietary thermostable proofreading enzyme. The two enzymes act synergistically to generate long PCR products, up to 20 kb. Extensor Long Range Enzyme includes 2 buffer formulations; Buffer 1 for templates up to 12 kb in length, and Buffer 2 for templates 12 to 20 kb and GC-rich or other difficult templates. This enzyme blend is also available in 2X Master Mix and ReddyMix formulations. The ReddyMix Master Mix contains an inert red dye and a density reagent that allows for direct loading onto agarose gels.
Highlights
  • Proprietary enzyme blend amplifies targets up to 20 kb in length
  • Alternative buffering system for success with GC rich targets
Specifica
Specifica
Conservare a -20 °C. Evitare cicli di congelamento/scongelamento
Cloning
2X
Documenti
Product Certifications
Purchase of this product includes an immunity from suit under patents specified in the product insert to use only the amount purchased for the purchaser's own internal research. No other patent rights are conveyed expressly, by implication, or by estoppel. Further information on purchasing licenses may be obtained by contacting the Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.