Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 87-950 (ex EXTRA)
Click to view available options
Size:
7.5
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Descrizione
- Spessore superiore del 50% rispetto ai guanti felpati standard.
- Altissima resistenza a numerosi chetoni, sali, detergenti,alcool, alcali e grassi.
- Lattice naturale 100% senza cariche riempitive. Eccellente resistenza ai rischi meccanici, maggiore protezione contro le sostanze chimiche.
- Clorurati: per una presa migliore e una maggiore resistenza alle sostanze chimiche.
- Floccatura di cotone 100%. Rende un guanto pesante più morbido e confortevole. Aiuta ad assorbire la sudorazione.
- AQL: 0,65 (EN374)
Specifica
Specifica
| Materiale parte posteriore | Rubber Latex |
| Certificazione/Conformità | EN420:2003A1:2009, EN374: 2003,EN 388: 2003 |
| Materiale polso | Natural Rubber Latex |
| Coating Material | Lattice in gomma naturale |
| Colore | Black |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Lattice in gomma naturale |
| Product Type | Guanti |
| Size | 9 |
| Stile | 87-950 |
| Vedi altri risultati |