Learn More
Ansell™ Guanti per immersione in lattice di gomma naturale arancioni Extra™ serie 87-955
Provides for heavy duty handling where sensitivity is also required. Ansell Extra™ 87-955 Series Orange Natural Rubber Latex Immersion Gloves offer extremely high resistance to many ketones, salts, detergents, alcohols, alkalies and fats.
Marca:  Ansell™ 87-955_6.5-7
Codice prodotto. 15248003
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • 50% thicker than standard flocklined gloves
  • Chlorinated for better grip and increased chemical resistance
  • 100% natural rubber with no fillers for excellent resistance to mechanical hazards
  • 100% cotton flocking for softness, comfort and increased absorption
  • Ideal for chemical processing and preparation and maintenance of plant and heavy equipment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Rubber Latex
Natural Rubber Latex
Immersion Gloves
87-955
Orange
Cotton Flocking
Many ketones, salts, detergents, alcohols, alkalis and fats
Natural Rubber Latex
No
6.5 to 11
0.75 mm
Straight
144Pack
87-955