Learn More
Taylor Wharton™ Tubi di estrazione
541.00€ - 611.00€
Specifica
Tipo | Extracting Tube |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Transfer of cryogenic fluids |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | 3/8 in. MNPT |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) parte esterna | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) parte esterna | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11738429
|
Taylor Wharton™
17009C65W |
1200 mm |
541.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11758419
|
Taylor Wharton™
16009C66W |
1800 mm |
611.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Extracting Tube | |
Transfer of cryogenic fluids | |
3/8 in. MNPT |