Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraction Thimbles Porosity 0
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 05405243
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10050241
  • 55.07€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Extraction thimbles
  • Glass insert with bores for solids
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
150 mL
Borosilicate Glass (3.3)
0