Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractor Thimbles for Solids
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
93.44€ - 144.16€
Codice del prodotto | Marca | Cone Size | N. giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Cone Size | N. giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10080221
|
Lenz Laborglasintrumente
01507145 |
NS 45/40 | NS 71/51 Socket |
134.62€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10214101
|
Lenz Laborglasintrumente
01506045 |
NS 45/40 | NS 60/46 Socket |
107.06€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10355501
|
Lenz Laborglasintrumente
01506029 |
NS 29/32 | NS 60/46 Socket |
93.44€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10661892
|
Lenz Laborglasintrumente
01507129 |
NS 29/32 | NS 71/51 Socket |
144.16€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Expansion adapters
- With ground joints
- Acc. to DIN 12257
- Conical ground sockets and cones
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Borosilicate Glass (3.3) |