Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractors for Solids
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
260.02€ - 367.71€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass 3.3 |
---|---|
Lato giunto rastremato standard | NS 45/40 |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10060521
|
Lenz Laborglasintrumente
05431049 |
250 mL |
367.71€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10356121
|
Lenz Laborglasintrumente
05431031 |
70 mL |
260.02€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10488402
|
Lenz Laborglasintrumente
05431037 |
100 mL |
264.68€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Extractor head with glass thimbles for solids
- Made of DURAN™ tubing
- Dimroth condenser (details on page 71)
- With thread GL 14
- Round bottom flask
Specifica
Borosilicate Glass 3.3 | |
NS 45/40 |