Learn More
Fisherbrand™ Elettrodo pH per situazioni estreme
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
S7
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | S7 |
| Materiale | Glass |
| Intervallo di pH | da 0 a 14 |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | da 0 a 80 °C |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |