Learn More
Esculape Laboratoire™ Stazione per lavaggio oculare
Administer emergency eye care using an Esculape™ Eyewash Station. Components of this station include those that rinse and evacuate foreign substances from the eyes.
59.36€ - 115.54€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | For Remove Particles or Dust, Rehydrates the Eye |
---|---|
Product Type | Eyewash Station |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11769522
|
Esculape Laboratoire™
8205200 |
0.9% Sodium Chloride, 500 mL |
59.36€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11987625
|
Esculape Laboratoire™
8205203 |
Soluzione blu a pH neutro da 200 ml e bottiglia da 500 ml di soluzione oftalmica sterile verde |
115.54€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10617204
|
Esculape Laboratoire™
8205201 |
0.9% Sodium Chloride, 2 x 500 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Fixed position with wall bracket;
- Ergonimic eye cup aids continuous rinsing
- Quick release bottle caps
- Instructions in three languages
- Three year shelf life if unopened
Specifica
For Remove Particles or Dust, Rehydrates the Eye | |
Eyewash Station |