Learn More
behr Labor-Technik™ Estrattore Soxhlet EZ 100/HAHN
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For 100mL extractions
- Includes spigot
Specifica
Specifica
| Product Type | Estrattore Soxhlet |
| Capacità (sistema metrico) | 100 ml |
| Include | Spigot |