Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Maleimide-PEG2-Biotina
Biotinylate reduced cysteines with this short, maleimide-activated, sulfhydryl-reactive biotinylation reagent containing a 2-unit PEG spacer arm to enhance water solubility.
295.00€ - 325.00€
Specifica
Product Type | Maleimide-PEG2-Biotin |
---|---|
Linea di prodotti | EZ-Link™ |
Permeabilità celle | Non permeabile alle cellule |
Chemical Reactivity | Tiolo |
Reactive Moiety | Maleimmide |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10519873
|
Thermo Scientific™
21901BID |
50 mg |
325.00€
50mg |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15980186
|
Thermo Scientific™
A39261 |
10 x 2 mg |
295.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Thermo Scientific™ EZ-Link Maleimide-PEG2-Biotin is a mid-length, maleimide-activated, sulfhydryl-reactive biotinylation reagent that contains a 2-unit ethylene glycol in its spacer arm for increased water-solubility characteristics.
Highlights:
- Water-soluble; contains polyethylene glycol (PEG) spacer arm
- Reacts with sulfhydryl (-SH) groups at acidic to neutral pH
- Transfers hydrophilic PEG spacer arm to final conjugate
- Forms a thioether bond
Specifica
Maleimide-PEG2-Biotin | |
Non permeabile alle cellule | |
Maleimmide | |
Biotina |
EZ-Link™ | |
Tiolo | |
DMSO (dimetilsulfossido), acqua, DMF (dimetilformammide) |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.