Learn More
Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ Count Precision Size Standards
Codice prodotto. 10004167 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
10.00 ± 0.08µm
15μ m
2μ m
20 μm
24.61 ± 0.22µm
30 μm
5.010 µm ± 0.035 µm
50 μm
69.1 µm ± 0.9 µm
Dimensione della confezione:
100mL
Pezzo
Codice prodotto. 10004167
Marca: Thermo Scientific™ 6015
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Meet the unique and demanding requirements of the contamination control laboratory in modern industries.
Meet the unique and demanding requirements of the contamination control laboratory in modern industries with Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ Count Precision Size Standards, easy-to-use liquid particle count controls at 2000 particles per mL. Designed for regular use in liquid particle counters to verify instrument calibration before each use, standards assure reproducibility of the particle counter by permitting a continuous record of its performance using a NIST™-traceable microsphere suspension with a precise concentration.
Features:
  • Ready-to-use (no dilution required) particle size standard for validating optical particle counters
  • Magnetic stir bar included in each bottle for clean, convenient and direct sampling
  • Aqueous suspension medium contains a combination of dispersing agents to keep particles from clumping or sticking to flow surfaces in the particle counter
  • Particle diameters traceable to the Standard Meter through the National Institute of Standards and Technology
Recommended for:
Checking the calibration of liquid particle counters.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Additivo Contiene tracce di tensioattivo
Concentrazione 2000 particelle/ml ± 10%
Content And Storage Salvo indicazioni diverse, refrigerare (da 2° a 8 °C) il prodotto quando non viene utilizzato, ma non congelarlo. Conservare in posizione verticale e in contenitore ermeticamente chiuso. Miscelare il prodotto mediante delicata agitazione in vortex o inversione manuale.
Contenuto Microsfere di polistirene in acqua
Descrizione Utilizzate per la convalida delle prestazioni dei contaparticelle per liquidi
Colore White or Colorless
Da utilizzare con (applicazione) Liquid Particle Counter Calibration
Materiale Polistirene
Product Type Count Control Particles
Include Certificato di calibrazione e tracciabilità NIST
Densità particelle
Quantità 100 ml
Indice di rifrazione °
Distribuzione dimensionale s = 0.15 µm, 1.0% CV
Stabilità Prodotto stabile per un minimo di tre mesi
Diametro (sistema metrico) 15μ m