Learn More
Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ Count Precision Size Standards
Meet the unique and demanding requirements of the contamination control laboratory in modern industries.
Marca:  Thermo Scientific™ 6020
Codice prodotto. 11869902
  • 339.00€ / 100mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Meet the unique and demanding requirements of the contamination control laboratory in modern industries with Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ Count Precision Size Standards, easy-to-use liquid particle count controls at 2000 particles per mL. Designed for regular use in liquid particle counters to verify instrument calibration before each use, standards assure reproducibility of the particle counter by permitting a continuous record of its performance using a NIST™-traceable microsphere suspension with a precise concentration.
Features:
  • Ready-to-use (no dilution required) particle size standard for validating optical particle counters
  • Magnetic stir bar included in each bottle for clean, convenient and direct sampling
  • Aqueous suspension medium contains a combination of dispersing agents to keep particles from clumping or sticking to flow surfaces in the particle counter
  • Particle diameters traceable to the Standard Meter through the National Institute of Standards and Technology
Recommended for:
Checking the calibration of liquid particle counters.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Contiene tracce di tensioattivo
Unless otherwise stated, refrigerate (2-8°C) product when not in use but do not freeze. Store upright and keep bottle tightly sealed. Mix product with gentle inversion by hand or vortex mixer.
Utilizzate per la convalida delle prestazioni dei contaparticelle per liquidi
Liquid Particle Counter Calibration
Count Control Particles
°
Prodotto stabile per un minimo di tre mesi
2000 particles/mL ± 10%
Microsfere di polistirene in acqua
White or Colorless
Polistirene
Certificato di calibrazione e tracciabilità NIST
100 mL
s = 0.15µm, 1.0% CV
20 μm
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto287886_0725 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/02/2025 Catalog Number6020
Numero di lotto281981_0125 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/02/2025 Catalog Number6020
Numero di lotto283473_0225 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/02/2025 Catalog Number6020
Numero di lotto287077_0525 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/02/2025 Catalog Number6020
Numero di lotto278218_0924 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/02/2025 Catalog Number6020
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ Count Precision Size Standards > 19.99μm ± 0.25μm, σ = 0.28μm, 1.4% CV