Learn More
Julabo™ Bagni di raffreddamento a ricircolo con compressore pneumatico
Codice prodotto. 15194342
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.6 L
7.5 L
9.5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15194342
Marca: Julabo™ 9620050
Require very little laboratory space and have very low procurement costs. . Julabo™ F Series Recirculating Cooling Baths with Air Compressor are a great way to replace costly systems based on running tap water and are ideal for basic cooling tasks.
  • Tipo ecologico, a basso consumo di energia
  • Design compatto
  • Tastiera con membrana impermeabile e display della temperatura a LED
  • Riempimento e svuotamento diretti
  • Indicatore del livello di riempimento
  • Utilizzabile con acqua, acqua/glicole, Julabo Thermal G
Specifica
Capacità (sistema metrico) 7.5 L
Certificazione/Conformità CE
Capacità di raffreddamento 0.25 kW a 0 °C, 0.3 kW a 5 °C, 0.4 kW a 10 °C, 0.5 kW a 20 °C (in etanolo)
Portata 24 l/min.
Gamma di temperatura Da 0 a 40 °C
Pressione max 7.25 psi
Modello F500
Refrigerante R134 A
Precisione termica ±0.5 °C
Stabilità termica ±0.5 °C
Lunghezza (sistema metrico) 44 cm
Larghezza (sistema metrico) 37.5 cm
Altezza (sistema metrico) 59 cm
Peso di spedizione (sistema metrico) 49.44 kg
Peso (sistema metrico) 34 kg
Electrical Requirements 115/230 V, 60 Hz
Tensione 115/230 V
Frequenza 60 Hz