Learn More
Thermo Scientific™ Pipette multicanale F1-ClipTip™
GREENER_CHOICE
La tecnologia ClipTip consente di bloccare saldamente i puntali in posizione e assicura una sigillatura completa su ciascun canale con minimo sforzo per fissaggio ed espulsione. Disponibile in modelli a 8 o 12 canali.
Marca:  Thermo Scientific™ 4661180N
836.50 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15531945
  • 1195.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
ClipTip 300
12
Pipette
1μL
F1-ClipTip
F1-ClipTip
30 to 300 μL
Orange
SDS
Documenti Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Pipette multicanale F1-ClipTip™ > Finnpipette™ F1 ClipTip™ 12-Channel Pipette, Volume range: 30 to 300μL; Color Code: Orange; Compatible tips: ClipTip 300; Unit Size: 1 piece
Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.