Learn More
Thermo Scientific™ Pipette monocanale a volume variabile F1-ClipTip™
La tecnologia ClipTip blocca saldamente i puntali sulle pipette per una sigillatura completa e offre ora una regolazione migliorata del volume per un'esperienza utente silenziosa e senza sforzo.
Marca: Thermo Scientific™ 4641190N
240.00 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
La pipette a volume variabile Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ ora sono silenziose e non richiedono sforzo grazie alla nuova funzione di regolazione del volume migliorata e all'affidabilità della tecnologia ClipTip che fissa i puntali saldamente sulla pipetta, con una tenuta perfetta.
Worry-free pipetting is finally here with the only tip that clips.Sealed in security of ClipTip Technology. Feel the difference.
Eliminate the frustration of banging tips on your pipette
With a light touch, each tip is clipped securely on the pipette.
Reduce the risk of loose or leaking tips
When ClipTip pipette tips are on, they are sealed and will not loosen. The ClipTip pipetting system remains sealed until you decide to eject tips, even in the most comprehensive applications, including multiple tip touches and mixing cycles.
Enable consistent and reproducible pipetting from user to user
Higher-quality results and more efficient research.
Learn more >
Ergonomically In-touch
Lightweight handle design combined with low plunger, tip attachment and ejection forces help reduce the risk of repetitive strain injuries
Specifica
ClipTip 50 | |
1 | |
Variable Volume Pipette | |
0.1μL |
F1-ClipTip | |
F1-ClipTip™ | |
5 to 50 μL | |
Violet |
Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.