Learn More
Thermo Scientific™ Pipette monocanale a volume variabile F1-ClipTip™
Descrizione
La pipette a volume variabile Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ ora sono silenziose e non richiedono sforzo grazie alla nuova funzione di regolazione del volume migliorata e all'affidabilità della tecnologia ClipTip che fissa i puntali saldamente sulla pipetta, con una tenuta perfetta.
Blocco sicuro del volume
L'impostazione sicura del volume evita inopportune derive durante le operazioni. È sufficiente sollevare lo stantuffo per impostare il volume e premere per bloccarlo in posizione con il minimo sforzo.
Improved small volume pipetting
Compatible sizes with F1-ClipTip pipettes:
Garanzia a vita
Con una comoda registrazione online. Le condizioni possono variare in base al paese.
Specifica
Specifica
| Punte compatibili | ClipTip 12.5 Ext |
| Descrizione | F1-ClipTip |
| Colore | Rosa |
| Numero di canali | 1 |
| Product Line | F1-ClipTip |
| Tipo | Variable Volume Pipette |
| Volume (sistema metrico) | μ |
| Incrementi | µ |
Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.