Learn More
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Variable Volume Single Channel Pipettes
GREENER_CHOICE
Streamline daily pipetting with innovative interlocking technology, which ensures a complete seal with minimal tip attachment.
274.32€
Specifica
Certificazione/Conformità Il sistema di pipettaggio F1-ClipTip è provvisto di marchio CE in conformità alla direttiva IVD in Europa. Prodotto in conformità a ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485.
Modello F1-ClipTip™
Numero di canali 1
Product Line F1-ClipTip™
Tipo Variable Volume Pipette
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Punte compatibili Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Punte compatibili Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
13246279
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4641170
Da 1 a 10 µl F1-ClipTip 20 Rosa Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
13256279
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4641180
2 to 20 μL F1-ClipTip 20 Pink Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
13266279
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4641190
5 to 50 μL F1-ClipTip 50 Violet Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
13276279
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4641200
da 10 a 100 µl F1-ClipTip 200 Giallo Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
13286279
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4641210
da 20 a 200 µl F1-ClipTip 200 Giallo Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
13206289
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4641220
30 to 300 μL F1-ClipTip 300 Orange Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
13296279
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4641230
Da 100 a 1000 µl F1-ClipTip 1000 Blu Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Ensure a complete seal on every channel with minimal tip attachment and ejection force using Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Variable Volume Single Channel Pipettes, which feature innovative ClipTip interlocking technology. Once attached, tips are locked firmly in place and will not loosen or fall off regardless of application pressure. The innovative three interlocking clip design ensures the tip is held securely on the F1-ClipTip pipette until it is released.
Innovative ClipTip interlocking tip interface technology
  • Tip is locked and sealed in place until ejected—no dropped tips that waste valuable samples
  • Complete seal to secure the sample volume in each tip for enhanced accuracy and precision
  • Tips are attached and ejected with a light touch—eliminates the frustration of banging tips on the pipette
Ergonomic design
  • Offering low attachment, ejection and plunger forces for safe and comfortable use
Remarkably lightweight
  • Modern design protects user from the risk of Repetitive Strain Injuries (RSI)
Adjustable comfort
  • The 120° adjustable finger rest—for both right- and left-handed operator comfort—allows the hand to relax during pipetting cycles
Super blow-out
  • 150% increase in air boost to ensure efficient delivery of micro-volumes and prevent capillary action†
Soft-touch tip ejection
  • Innovative gearing mechanism produces more downward force with less effort, releasing tips with a gentle push
Volume Lock Adjustment
  • The secure volume setting prevents undesirable volume drift during operation
Industry-leading lifetime warranty
  • With convenient online registration
Ordering Information:
† Available in 50-μL models and below
Compatible with:
Thermo Scientific ClipTip pipette tips.
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Specifica
Specifica
Il sistema di pipettaggio F1-ClipTip è provvisto di marchio CE in conformità alla direttiva IVD in Europa. Prodotto in conformità a ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485.
1
Variable Volume Pipette
F1-ClipTip™
F1-ClipTip™