Learn More
3M™ Visiera 3M™ serie 5, in acetato trasparente con protezione mento, 5A-CP
La visiera 3M™ in acetato trasparente con mentoniera 5A-CP protegge la testa, il collo e il mento da schizzi, polvere e detriti volanti senza compromettere la visibilità.
Marca: 3M™ 7100212096
249.92 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- I copricapo e le visiere 3M™ aiutano a proteggere la testa e gli occhi da calore, detriti e sostanze chimiche.
- La visiera in acetato nel modello 5A-CP è resistente agli agenti chimici e agli urti e la mentoniera offre un'ulteriore protezione senza ostacolare la visione verso il basso.
Specifica
Anti-fog | |
Faceshield | |
Reusable | |
Steel Mesh |
None | |
Polycarbonate | |
Acetate | |
None |