Learn More
Memmert™ Factory Calibration (3 Temperatures) for IF160
Calibration at Memmert factory for three temperature value.
Marca:  Memmert™ IF160D00126
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01200kg
Codice prodotto. 17506715
  • 336.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 02-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • For three temperature values: 37°C, 52°C, and 70°C
Specifica
Specifica
IF160 Incubator
Measuring point chamber center
Certificate for 3 temperatures
Standard Works Calibration Certificate