Learn More
Memmert™ Factory Calibration (3 Temperatures) for UF30plus
Calibration at Memmert factory for three temperature value.
Marca:  Memmert™ UF30plusD00128
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01200kg
Codice prodotto. 17599275
  • 336.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • For three temperature values: 100°C, 160°C, and 220°C
Specifica
Specifica
UF30plus Oven
Measuring point chamber center
Certificate for 3 temperatures
Standard Works Calibration Certificate