Learn More
Falcon™ Polystyrene Microplates
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
In polistirene vergine trasparente per la massima visibilità. Le micropiastre in polistirene Corning™ Falcon™ sono disponibili con superfici non trattate o trattate per la coltura di tessuti.
Marca:  Falcon™ 353934
Codice prodotto. 10510653
  • 189.06€ / pezzi 60
Spedizione stimata: 14-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Available with tissue culture-treated and nontreated surfaces. Made of crystal grade virgin polystyrene for optimum visibility.
  • Versatility of plate colors to suit various detection methods
  • Crystal-grade virgin polystyrene
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Nonpyrogenic
  • Non-treated polystyrene, standard tissue culture (TC), and Corning™ PrimariaTM surface treatments available
  • Convenient, peel-open medical-style packaging for individual product presentation
  • Individual and Ready-Stack (RS) trays are PET (Code 1) and recyclable
  • Growth area and volume are nominal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
2 x 3
Yes
Flat
Trasparente
Polistirene
Sterile
Micropiastra per colture cellulari
6
60/Cs.
6 inner packs of 10
Clear
Polystyrene
15.5 ml
9.6 cm2
Rectangular
Cell Culture
Da 1.5 a 2.2 ml
Lid
10/Pk.
10/RS vassoio, 60/scatola