Learn More
Abnova™ FARSLB Recombinant Protein
344.00€ - 521.00€
Specifica
Numero di accesso | AAH17783 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
ID gene (immissione) | 10056 |
Peso molecolare | 90.53 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16124432
|
Abnova™
H00010056-P01.10ug |
10 μg |
344.00€
10µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16134432
|
Abnova™
H00010056-P01.25ug |
25 μg |
521.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifica
AAH17783 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
90.53 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FARSB | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
10056 | |
FARSLB (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
MPTVSVKRDLLFQALGRTYTDEEFDELCFEFGLELDEITSEKEIISKEQGNVKAAGASDVVLYKIDVPANRYDLLCLEGLVRGLQVFKERIKAPVYKRVMPDGKIQKLIITEETAKIRPFAVAAVLRNIKFTKDRYDSFIELQEKLHQNICRKRALVAIGTHDLDTLSGPFTYTAKRPSDIKFKPLNKTKEYTACELMNIYKTDNHLKHYLHIIENKPLYPVIYDSNGVVLSMPPIINGDHSRITVNTRNIFIECTGTDFTKAKIVLDIIVTMFSEYCENQFTVEAAEVVFPNGKSHTFPELAYRKEMVRADLINKKVGIRETPENLAKLLTRMYLKSEVIGDGNQIEIEIPPTRADIIHACDIVEDAAIAYGYNNIQMTLPKTYTIANQFPLNKLTELLRHDMAAAGFTEALTFALCSQEDIADKLGVDISATKAVHISNPKTAEFQVARTTLLPGLLKTIAANRKMPLPLKLFEISDIVIKDSNTDVGAKNYRHLCAVYYNKNPGFEIIHGLLDRIMQLLDVPPGEDKGGYVIKASEGPAFFPGRCAEIFARGQSVGKLGVLHPDVITKFELTMPCSSLEINIGPFL | |
FARSLB/FRSB/HSPC173/PheHB/PheRS | |
FARSB | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |