Learn More
Labconco™ Fiasche Fast-Freeze™, solo fondo piano
Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 ml
80 mL
120 mL
150 mL
300 mL
600 mL
900 mL
1200 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Requires
Per il fissaggio dei matracci agli attacchi per valvole di liofilizzatori sono richiesti gli adattatori
High-strength borosilicate glass bottom to withstand extreme temperatures and high vacuum
- Con imboccatura larga per agevolare il caricamento veloce e pulito
- Fondo piatto che riduce versamenti e offre un migliore bilanciamento
- Le fiasche dovrebbero essere riempite per non più di un terzo del loro volume così da ottenere la massima area di superficie e assicurare un'efficiente liofilizzazione
- Coperture, fondi e carta da filtro disponibili separatamente come componenti di ricambio
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 3.55 in. |
| Capacità (sistema metrico) | 1200 mL |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Altezza (sistema imperiale) | 9.44 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 24 cm |
| Product Type | Flask |
| Peso (sistema imperiale) | 2 libbre |
| Monouso | Reusable |
| Mouth Style | Wide |
| Forma del fondo | Flat |
| Vedi altri risultati |