missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ FastCounting™ Cell Counting Kit

For colorimetric quantitation of viable cell number in proliferation and cytotoxicity assays.

Marca:  MP Biomedicals™ 092690132

188.85 EUR valido fino al 2025-02-21
Usa il codice promo "24115" per avere il tuo prezzo promozionale.


 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16349855

  • 228.00€ / 500 tests

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

The FastCounting cell counting kit provides a sensitive and convenient method to determine cell viability in cell proliferation and cytotoxicity assays. The kit uses a water-soluble tetrazolium salt, WST-8 (i.e. 2-(2-methoxy-4-nitrophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-(2,4-disulfophenyl)-2H-tetrazolium, monosodium salt) to quantify the number of live cells by producing a yellow color formazan dye upon bio-reduction by dehydrogenase activities in cells. The amount of this formazan dye generated by the bio-reduction inside cells is directly proportional to the number of living cells. The detection sensitivity of FastCounting cell kits is higher than other tetrazolium salts such as MTT, XTT, MTS or WST-1. Due to its stability and extremely low cytotoxicity, the FastCounting cell kit is suitable for longer incubation periods including up to 24 or 48 hours.
Benefits of using FastCounting cell kit:

  • Highest sensitivity dye for cell viability
  • Lowest cytotoxicity among all tetrazolium reagents
  • Simple procedures without thawing reagents
  • Long shelf life and easy storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

Stored at -20°C for long-term
Viability Assay
500 Tests
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato