Learn More
MP Biomedicals FastDNA™ SPIN Kit for Soil
FastDNA™ SPIN Kit for Soil is used for rapid isolation of PCR-ready genomic DNA from any environmental sample.
Marca: MP Biomedicals 116560300
830.22 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg Transport : UN number : 1760 Chem class : 8 Pack group : III
Descrizione
- The FastDNA™ SPIN Kit for Soil quickly and efficiently isolates bacterial, fungal, plant, and animal genomic DNA from soil and other environmental samples.
- Soil is processed by a FastPrep™ instrument and Lysing Matrix E tubes designed to efficiently lyse all microorganisms.
- The released DNA is purified by a silica-based spin filter method and is suitable for PCR analysis and other downstream applications.
- Complete lysis of all organisms, including historically difficult sources such as eubacterial spores and endospores, gram positive bacteria, yeast, algae, nematodes and fungi is achieved within seconds using a FastPrep instrument and Lysing Matrix E tubes.
- The FastDNA Spin Kit for Soil delivers the highest DNA yield from any environmental sample including soil, sediments, sludge, compost, manure, rhizosphere or waste water.
- The FastDNA Spin Kit for Soil contains Lysing Matrix tubes and all the reagents needed to extract DNA in a process that efficiently removes humic acids and other PCR inhibitors.
Specifica
2 mL | |
Kit | |
Soil, Feces, Sludge, Wastewater, Environmental, Compost, Manure, Rhizosphere | |
Isolate bacterial, fungal, plant, and animal genomic DNA from soil and other environmental samples, including sediment, sludge, compost, manure, rhizosphere, waste water and more | |
Nucleic Acid Isolation, Mini-prep | |
DNA |
Up to 500 mg per prep | |
Glass Milk | |
FastPrep™ Instrument | |
100 Preps | |
Isolate bacterial, fungal, plant, and animal genomic DNA | |
30 min. |
Sicurezza e movimentazione
- 1SET (100PREP) DNA PURIFICATION KIT
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P404-Conservare in un recipiente chiuso.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium dodecyl sulphate, guanidine thiocyanate, acetic acid
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.