Learn More
Checkers Fastlane™ 1 Channel 4 in. Drop Over Cable Protector
Fastlane lightweight drop-over cable protectors are made from durable polyurethane and feature heavy-duty, patented L-Connectors for easily attaching additional protectors to extend to any desired length.
109.00€ - 111.00€
Specifica
Materiale | Polyethylene |
---|---|
Lunghezza (sistema imperiale) | 10.7 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 27.3 cm |
Larghezza (sistema metrico) | 91.4 cm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17702408
|
Checkers
PFLS0003BL |
Black |
109.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17712408
|
Checkers
PFLS0004OR |
Orange |
111.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Fastlane lightweight drop-over cable protectors are made from durable polyurethane and feature heavy-duty, patented L-Connectors for easily attaching additional protectors to extend to any desired length
- Patented 5-bar tread plate surface provides maximum traction for carts and pedestrian traffic
- These low profile protectors fit multiple cable sizes and are compact for easy setup, disassembly, and storage
Specifica
Polyethylene | |
10.7 in. | |
27.3 cm | |
91.4 cm |