Learn More
FCCP, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Descrizione
A very potent uncoupler of oxidative phosphorylation in mitochondria.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | FCCP |
Quantità | 10 mg |
Peso formulazione | 254.17 |
Percent Purity | >99% |