Learn More
Binder™ Forno da essiccazione FD56
Con un intervallo di temperature da temperatura ambiente più 10° a 300 °C.
Marca: Binder™ 9010-0295
1914.15 EUR valido fino al 2024-12-15
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Consumo di energia inferiore del 30% rispetto alle unità tradizionali
- Con convezione forzata e funzioni timer avanzate
- Elevata precisione di temperatura grazie alla tecnologia APT.line™
- Velocità della ventola regolabile
- Controller con display LCD e funzioni di temporizzazione avanzate
- Controllo elettromeccanico del deflettore dell'aria di scarico
- 2 rack cromati
- Sovrapponibile
- Dispositivo di sicurezza integrato di classe 2 (DIN 12880) indipendente dalla regolazione della temperatura con allarme visivo
- Design ergonomico della maniglia
- Interfaccia Ethernet
- Porta USB per la registrazione di dati
Specifica
Standard ASTM | |
Da temperatura ambiente +10° a 300 °C | |
FD 60 | |
Tecnologia del controller PID interamente digitale, facile da usare e intuitiva | |
99 ore, 59 min. | |
39 kg | |
50/60 Hz |
60 l | |
Forno da essiccazione | |
10/30/50/100 mm | |
150 °C | |
2 °C | |
230 V |