Learn More
Fehling B solution
Codice prodotto. p-133259 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Codice prodotto. 10532261
Marca: Thermo Scientific Acros 270790010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6381-59-5
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Fehling B solution
Colore Colorless
CAS 6381-59-5, 1310-73-2, 7732-18-5
Punti di ebollizione 100.0°C
Numero MDL MFCD00065391
Densità 1.2400g/mL
Imballaggio Plastic bottle
Gravità specifica 1.24
Quantità 1 L
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Fehling B solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.