Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubo PEEK
Tygon™ SPT-3350 Silicone Tubing for food and beverage transfer.
Marca:  Saint Gobain Life Sciences T3304-13
Codice prodotto. 11918169
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Tygon™ SPT-3350 tubing from Saint-Gobain is ideal for food and beverage dispensing. It is up to three times smoother than other silicone tubing.
  • Ultra-smooth inner bore reduces potential for particle entrapment
  • Minimal extractable help maintain fluid integrity
  • Excellent fluid flow characteristics
  • Complete inventory of standard sizes available, including metric sizes
Typical Applications
  • Food and beverage dispensing
Tygon™ SPT-3350 tubing meets FDA 21 CFR 175.300 and NSF 51 certification.
Tygon™ SPT-3350 silicone tubing has a Master File with the U.S. Food and Drug Administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
FDA 21 CFR Parte 177.2600; NSF51; ISO10993, NSF 51, ISO 10993
0.13 in.
Silicone
4.8 mm
1/32 in.
Industria farmaceutica, cosmetica e settore medico.
Confezione da 1
50 (Shore A)
0.63 bar (at 23°C)/0.56 bar (at 160°C)
da –80 a 200 °C
Tubing
3.2 mm
0.19 in.
15 m
0.8 mm
da –80 a 200 °C
Translucent
Flexible
508 mmHg a 23 °C