Learn More
Thermo Scientific™ Colorante di caricamento RNA 2X
Prepare RiboRuler RNA ladders and RNA samples for electrophoresis on agarose or polyacrylamide gels using Thermo Scientific™ 2X RNA Loading Dye.
Marca:  Thermo Scientific™ R0641
28.98 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10359119
  • 44.48€ / 1mL
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
2X RNA Loading Dye is recommended for preparation of RiboRuler RNA ladders and RNA samples for electrophoresis on agarose or polyacrylamide gels. It contains the tracking dyes bromophenol blue and xylene cyanol FF as well as the intercalating dye ethidium bromide. In most denaturing agarose gel systems, bromophenol blue migrates slightly faster than human 5S rRNA, whereas xylene cyanol FF migrates slightly slower than 18S rRNA.
2X RNA Loading Dye contains the denaturing agent formamide, which allows RNA fragments to separate according to size even during non-denaturing electrophoresis. Formamide also stabilizes RNA.
Highlights
  • Two-color tracking of DNA, RNA migration during electrophoresis
  • No DNA, RNA masking during gel exposure to UV light
  • Denaturation of DNA, RNA due to the presence of formamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
2X
Acrylamide Gels, Agarose Gels
RNA Gel Loading Dye
RNA
Bromophenol Blue, Xylene Cyanol FF (XCFF)
1 mL
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2818810 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberR0641
Numero di lotto2886049 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberR0641
Numero di lotto2932445 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/01/2025 Catalog NumberR0641
Numero di lotto2960141 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/01/2025 Catalog NumberR0641
Numero di lotto2960155 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/01/2025 Catalog NumberR0641
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Colorante di caricamento RNA 2X > 1mL