Learn More
Thermo Scientific™ Acido 5-fluoroorotico
Codice prodotto. p-4530619 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10609920
Marca: Thermo Scientific™ R0811
Detect expression of the URA3 gene, which encodes orotine-5'-monophosphate (OMP) dicarboxylase with Thermo Scientific™ 5-Fluoroorotic Acid, used in yeast molecular genetics.
5-Fluoroorotic Acid is a yeast with an active URA3 gene (Ura+) converts 5-FOA to fluorodeoxyuridine, which is toxic to cells (see the scheme below). Yeast strains carrying a mutation in the URA3 gene grow in the presence of 5-FOA if the media is supplemented with uracil. 5-FOA is frequently used in experiments with Saccharomyces cerevisiae (URA3), Schizosaccharomyces pombe (URA4 and URA5), Candida albicans (URA3), and E. coli (pyrF).
Yeast with an active URA3 gene (Ura+) converts 5-FOA to fluorodeoxyuridine, which is toxic to cells (see the scheme below). Yeast strains carrying a mutation in the URA3 gene grow in the presence of 5-FOA if the media is supplemented with uracil. 5-FOA is frequently used in experiments with Saccharomyces cerevisiae (URA3), Schizosaccharomyces pombe (URA4 and URA5), Candida albicans (URA3) and E.coli (pyrF).
Recommended for:
Detection of URA3 gene expression in yeast; Construction of yeast 2-hybrid libraries (1); Other areas of yeast genetics including gene replacement, analysis of transposable genetic elements and identification of gene mutations.
Note:
Low solubility in water. Solubility in dimethylsulfoxide is greater than 150mg/mL. Preparation of a 100mg/mL solution in dime-thylsulfoxide is recommended.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluoroorotic Acid
Product Type 5-Fluoroorotic Acid
Quantità 1 g
Forma Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Fluoroorotic acid monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 5-Fluoroorotic acidmonohydrate