Learn More
Thermo Scientific™ Colorante di caricamento DNA 6X arancione
GREENER_CHOICE
Prepare DNA markers and samples for loading on agarose or polyacrylamide gels with Thermo Scientific™ 6X Orange Loading Dye.
Marca:  Thermo Scientific™ R0631
31.82 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11551575
  • 48.84€ / pezzi 5
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
6X Orange Loading Dye is used to prepare DNA markers and samples for loading on agarose or polyacrylamide gels. It contains two different dyes (xylene cyanol FF and orange G) for visual tracking of DNA migration during electrophoresis. The presence of glycerol ensures that the DNA in the ladder and sample forms a layer at the bottom of the well. The EDTA included in the solutions binds divalent metal ions and inhibits metal-dependent nucleases.
6X Orange DNA Loading Dye is used for conventional DNA electrophoresis.
Highlights
  • Two-color tracking of DNA migration during DNA electrophoresis 
  • No DNA masking during gel exposure to UV light
  • EDTA binds divalent metal ions and inhibits metal dependent nucleases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
6X
Orange G, Xylene Cyanol FF (XCFF)
5 x 1 mL
Acrylamide Gels, Agarose Gels
DNA Loading Dye
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2830704 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberR0631
Numero di lotto2795796 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberR0631
Numero di lotto2830719 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberR0631
Numero di lotto2874531 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberR0631
Numero di lotto2888632 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberR0631
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Colorante di caricamento DNA 6X arancione > 5 x 1mL