Learn More
Thermo Scientific™ DNA polimerasi DreamTaq
Thermo Scientific DreamTaq DNA Polymerase is an enhanced Taq DNA polymerase optimized for all standard PCR applications. It ensures higher sensitivity, longer PCR products, and higher yields compared to conventional Taq DNA polymerase.
Marca:  Thermo Scientific™ EP0712
Codice prodotto. 10776411
  • 103.00€ / 500 unità
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
• DreamTaq DNA Polymerase (5 U/μL), 100 μL
• 10X DreamTaq Green Buffer with 20 mM MgCl2, 2 x 1.25 mL
Store at -20°C.
DreamTaq DNA Polymerase
500 U (5 U/μl)
5 U/μL
No
Separate Components
Low
Standard
Standard PCR
1X
3'-A
Green
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ DNA polimerasi DreamTaq > Green, 500 Units