Learn More
Thermo Scientific™ DNA polimerasi DreamTaq
Thermo Scientific DreamTaq DNA Polymerase is an enhanced Taq DNA polymerase optimized for all standard PCR applications. It ensures higher sensitivity, longer PCR products, and higher yields compared to conventional Taq DNA polymerase.
Marca:  Thermo Scientific™ EP0705
626.65 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15282086
  • 722.00€ / 5000 unità
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
• DreamTaq DNA Polymerase (5 U/μL), 10 x 100 μL
• 10X DreamTaq Buffer with 20 mM MgCl2, 20 x 1.25 mL
Store at -20°C.
DreamTaq DNA Polymerase
10 x 500 Units
Standard PCR, Genotyping
1X
3'-A
Colorless
Low
Standard
Dry Ice
5 U/μL
No
Separate Components
Documenti
Manuals
Flyers
Reference Materials
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2804764 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberEP0705
Numero di lotto2856735 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberEP0705
Numero di lotto2880619 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberEP0705
Numero di lotto2923881 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/01/2025 Catalog NumberEP0705
Numero di lotto2964323 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/01/2025 Catalog NumberEP0705
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ DNA polimerasi DreamTaq > Colorless, 10 x 500 Units