Learn More
Thermo Scientific™ DNA polimerasi DreamTaq Green
Thermo Scientific DreamTaq Green DNA Polymerase is a combination of DreamTaq DNA Polymerase and 10X DreamTaq Green Buffer. DreamTaq DNA Polymerase is an enhanced Taq polymerase optimized for high throughput PCR applications.
50.75€ - 1294.00€
Specifica
GC-Rich PCR Performance | Low |
---|---|
Polimerasi | DreamTaq DNA Polymerase |
Reaction Speed | Standard |
Concentrazione | 5 U/μL |
Fedeltà (rispetto a taq) | 1X |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10689320
|
Thermo Scientific™
EP0711 |
200 U (5 U/μl) |
50.75€
200 unità |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10776411
|
Thermo Scientific™
EP0712 |
500 U (5 U/μl) |
98.25€
500 unità |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11803823
|
Thermo Scientific™
EP0713 |
5 x 500 U (5 U/μl) |
405.00€
pezzi 5 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10262450
|
Thermo Scientific™
EP0714 |
20 x 500 Units |
1294.00€
pezzi 20 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15757496
|
Thermo Scientific™
EP0713 |
5 x 500 U (5 U/μl) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15747496
|
Thermo Scientific™
EP0712 |
500 U (5 U/μl) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Thermo Scientific DreamTaq Green DNA Polymerase is a combination of DreamTaq DNA Polymerase and 10X DreamTaq Green Buffer. DreamTaq DNA Polymerase is an enhanced Taq polymerase optimized for high throughput PCR applications. It ensures higher sensitivity, longer PCR products and higher yields compared to conventional Taq DNA polymerase (Cat. No. EP0072). Extensive optimization of reaction conditions is not required.
The 10X DreamTaq Green Buffer includes a density reagent and two tracking dyes for direct loading of PCR products on a gel. The colored buffer does not interfere with PCR performance and is compatible with downstream applications such as DNA sequencing, ligation and restriction digestion. For applications requiring PCR product analysis by absorbance or fluorescence excitation, we recommend using the colorless 10X DreamTaq Buffer (Cat. No. B65) or purifying the PCR product before analysis. The 10X DreamTaq Green Buffer is optimized for robust performance in PCR and includes MgCl2 at a concentration of 20 mM.
Highlights
- Direct loading of PCR product on gel
- High yields and high sensitivity of PCR
- Amplification of long targets up to 6 kb from genomic DNA and up to 20 kb from viral DNA
- Robust amplification with minimal optimization
- Incorporates modified nucleotides, but does not incorporate dUTP (Cat. No. R0133)
Applications
- Routine PCR amplification of DNA fragments up to 6 kb
- Genotyping
- High throughput PCR
Specifica
Low | |
Standard | |
1X | |
3'-A |
DreamTaq DNA Polymerase | |
5 U/μL | |
No |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.