Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest KpnI
Perform single-, double- or multiple DNA digestion within 5-15 minutes with this advanced line of restriction enzymes, 100% active in one universal buffer.
Marca:  Thermo Scientific™ FD0524
43.33 EUR valido fino al 2025-03-21
Usa il codice promo "24111" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10349339
  • 65.00€ / 300 reazioni
Esplora altre offerte speciali
Allerta:
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24111” to get your promotional price
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
• FastDigest KpnI (300 μL)
• 10X FastDigest Buffer (1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL)
Store at –20°C.
Kpn I
Yes
No
Restriction Enzyme
FastDigest™
80°C
Not Dam Methylation-Sensitive, Not Dcm Methylation-Sensitive, Not CpG Methylation-Sensitive
10X FastDigest Buffer/FastDigest Green Buffer
37°C
300 μL (300 Reactions)
Traditional Cloning
3' protruding ends
Documenti
Manuals
Reference Materials
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2865487 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog NumberFD0524
Numero di lotto2837950 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberFD0524
Numero di lotto2906081 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberFD0524
Numero di lotto2925952 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/01/2025 Catalog NumberFD0524
Numero di lotto2932458 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/01/2025 Catalog NumberFD0524
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Fall in love with big savings
    Codice sconto: 24107
    Scade2025-03-28
    Days
    9
    Hours
    20
    Minutes
    1
    Seconds
    17
  • Diversi produttori
    Save on thousands of eligible products.
    Codice sconto: 24111
    Scade2025-03-21
    Days
    2
    Hours
    20
    Minutes
    1
    Seconds
    17
    nuova offerta
    Save Now
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ FastDigest KpnI > KpnI; 300uL