Learn More
Thermo Scientific™ Kit per estrazione da gel GeneJET™
Thermo Scientific GeneJET Gel Extraction Kit is designed for rapid and efficient purification of DNA fragments from standard or low-melting point agarose gels run in either TAE or TBE buffer.
Marca: Thermo Scientific™
361.15 EUR valido fino al 2024-10-31
Usa il codice promo "21744" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Thermo Scientific GeneJET Gel Extraction Kit is designed for rapid and efficient purification of DNA fragments from standard or low-melting point agarose gels run in either TAE or TBE buffer.
The kit utilizes a proprietary silica-based membrane technology in the form of a convenient spin column. The kit can be used to purify DNA fragments from 25 bp to 20 kb in size with recovery rates up to 95%. Each GeneJET purification column has a binding capacity of up to 25 μg of DNA and can process up to 1 g of agarose gel. The entire procedure takes just 15 minutes, and the isolated DNA is ready to use in all common downstream applications, including ligation, restriction digestion, PCR, sequencing, and labeling.
Highlights
• Highly efficient: up to 95% recoveries in the range of 100 bp to 10 kb
• Fast: procedure takes only 15 minutes
• Convenient: spin columns are capped and assembled with collection tubes
Applications
Fast and efficient extraction of high purity DNA fragments ideal for use in all conventional molecular biology procedures including:
• FastDigest or conventional restriction digestion
• Automated fluorescent or radioactive sequencing
• PCR
• In situ hybridization
• Labeling
• Cloning
Specifica
Spin Column | |
Silica Spin Column | |
50 μL | |
PCR, Southern blotting, sequencing, nucleic acid labeling, hybridization | |
250 Preps | |
15 min. | |
≤1 g |
• 30 mL Binding Buffer; room temperature • 9 mL Wash Buffer (concentrated); room temperature • 15 mL Elution Buffer; room temperature • 50 GeneJET Purification Columns with Collection Tubes; room temperature |
|
Agarose gels | |
DNA | |
Not High-throughput Compatible (Manual) | |
Room Temperature | |
25 μg (Binding capacity) |
Sicurezza e movimentazione
- genejet gel extr 250 prep
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: thiocyanic acid
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.