Learn More
Thermo Scientific™ Kit GeneJET™ Plasmid Miniprep
Thermo Scientific GeneJET Plasmid Miniprep Kit utilizes an exclusive silica-based membrane technology in the form of a convenient spin column.
Marca:  Thermo Scientific™ K0502
61.33 EUR valido fino al 2025-03-29
Usa il codice promo "24111" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10319699
  • 92.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Allerta:
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24111” to get your promotional price
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Spin Column
Silica Column
Bacteria
Compatible (Vacuum manifold)
GeneJET
50 Preps
<14 min
Spin Column
Mini
PCR, Cloning, Sequencing, Transformation, Nucleic Acid Labeling, In Vitro Transcription
< 100 μg (Small-Scale) Plasmid DNA
Plasmid MiniPrep Kit
Plasmid DNA
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2814733 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog NumberK0502
Numero di lotto2863490 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog NumberK0502
Numero di lotto2819400 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberK0502
Numero di lotto2819536 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberK0502
Numero di lotto2824977 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberK0502
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Kit GeneJET™ Plasmid Miniprep > For 50 preps