Learn More
Thermo Scientific™ Scala DNA GeneRuler™ 100bp Plus
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4529776 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 x 50 µg
50 µg
Dimensione della confezione:
50µg
pezzi 5
Codice prodotto. 10309339
Marca: Thermo Scientific™ SM0321
Si possono eseguire dimensionamento e quantificazione approssimativa di un'ampia gamma di DNA a doppio filamento su gel di poliacrilammide o agarosio.
Si consiglia l'utilizzo della scala di DNA GeneRuler 100 bp Plus da 100 a 3000 bp per la determinazione delle dimensioni e della quantità approssimativa di un'ampia gamma di DNA a doppio filamento su gel di agarosio o poliacrilammide. La scala è una combinazione di singoli frammenti di DNA purificato mediante cromatografia.
La scala di DNA GeneRuler 100 bp Plus si può marcare radioattivamente con polinucleotide chinasi T4 (vedere protocollo).
La scala viene fornita con 6X coloranti di caricamento DNA.
The ladder is a mixture of chromatography-purified individual DNA fragments. GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder can be labeled radioactively with T4 Polynucleotide Kinase. The ladder is supplied with 6X DNA Loading Dye.
  • Ideal for both DNA sizing and approximate quantification
  • Sharp bands
  • Bright reference bands (given in red)
  • Supplied with loading dye for sample DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 6X
Gel Type Agarose
Label or Dye Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G
Product Type DNA Ladder
Ready to Load No
Intervallo dimensioni 100 to 3000 bp
Compatibilità gel Agarose Gels
Green Features Sustainable packaging
Linea di prodotti GeneRuler
Quantità 50 µg
Questo prodotto o il suo utilizzo è coperto da almeno una rivendicazione di brevetto negli Stati Uniti n. 5,834,201 e 6,680,378 e/o 7,132,520 di proprietà di Invitrogen Corporation. Con l'acquisto di questo prodotto l'acquirente ottiene il diritto non trasferibile di utilizzare la quantità acquistata del prodotto per le ricerche interne condotte dall'acquirente. L'acquirente non potrà utilizzare questo prodotto o i materiali realizzati mediante l'impiego di questo prodotto per scopi commerciali. Per scopi commerciali si intende qualsiasi attività a titolo oneroso quali, a puro titolo esemplificativo: (1) uso del prodotto nella produzione; (2) uso del prodotto per fornire un servizio, informazioni o dati; (3) uso del prodotto per scopi terapeutici, profilattici o diagnostici; oppure (4) rivendita del prodotto, indipendentemente dal fatto che il prodotto venga rivenduto per l'uso nella ricerca. Per ulteriori informazioni sull'acquisto delle licenze sottoposte ai suddetti brevetti, rivolgersi al Business Development Department, Invitrogen Corporation, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, CA 92008.