Learn More
Thermo Scientific™ Scala DNA GeneRuler™ 1kb Plus
Perform sizing and approximate quantification of a wide range of double-stranded DNA on agarose gels.
137.00€ - 534.00€
Specifica
Concentrazione | 6X |
---|---|
Gel Type | Agarose |
Label or Dye | Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G |
Product Type | DNA Ladder |
Ready to Load | No |
Codice del prodotto | Marca | Contenuto kit | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Contenuto kit | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11581625
![]() |
Thermo Scientific™
SM1331 |
6X DNA Loading Dye, 2 x 1 ml |
137.00€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11813993
![]() |
Thermo Scientific™
SM1332 |
6X DNA Loading Dye, 10 x 1mL |
534.00€
pezzi 25 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
GeneRuler 1 kb Plus DNA Ladder 75 to 20,000 bp is recommended for sizing and approximate quantification of a wide range of double-stranded DNA on agarose gels. The ladder is a mixture of chromatography-purified individual DNA fragments.
GeneRuler 1 kb Plus DNA Ladder can be labeled radioactively with T4 Polynucleotide Kinase.
The ladder is supplied with 6X DNA Loading Dye for sample DNA.
Highlights
- Ideal for both DNA sizing and approximate quantification
- Sharp bands
- Bright reference bands (given in red)
- Supplied with loading dye for sample DNA
Specifica
6X | |
Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G | |
No | |
Agarose Gels | |
GeneRuler |
Agarose | |
DNA Ladder | |
75 to 20000 bp | |
Sustainable packaging |