Learn More
Thermo Scientific™ Scala DNA GeneRuler 1 kb, pronta all’uso 250 - 10,000 bp
GREENER_CHOICE
Perform sizing and approximate quantification of a wide range of double-stranded DNA on agarose gels.
Marca:  Thermo Scientific™ SM0313
116.00 EUR valido fino al 2025-03-21
Usa il codice promo "24111" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11571595
  • 174.00€ / pezzi 5
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Allerta:
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24111” to get your promotional price
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
GeneRuler 1 kb DNA Ladder, ready-to-use, is recommended for sizing and approximate quantification of a wide range of double-stranded DNA on agarose gels. The ladder is a mixture of chromatography-purified individual DNA fragments.
GeneRuler 1 kb DNA Ladder, ready-to-use, is premixed with 6X DNA Loading Dye for direct loading on gel.
The ladder is supplied with 6X DNA Loading Dye.
The ladder is a mixture of chromatography-purified individual DNA fragments. GeneRuler 1kb DNA Ladder can be labeled radioactively with T4 Polynucleotide Kinase. The ladder is supplied with 6X DNA Loading Dye.
  • Ideal for both DNA sizing and approximate quantification
  • Sharp bands
  • Bright reference bands (given in red)
  • Supplied with loading dye for sample DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
6X
Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G
Yes
Agarose Gels
GeneRuler
Agarose
DNA Ladder
250 to 10000 bp
Sustainable packaging
5 x 50 μg, 500 applications
Documenti
Manuals
Flyers
Reference Materials
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2818508 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberSM0313
Numero di lotto2795774 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberSM0313
Numero di lotto2818631 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberSM0313
Numero di lotto2840948 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberSM0313
Numero di lotto2874185 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberSM0313
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Scala DNA GeneRuler 1 kb, pronta all’uso 250 - 10,000 bp > 250-10000bp, 0.1ug/ugL