Learn More
Thermo Scientific™ Scala DNA GeneRuler 50 bp, pronta all’uso, 50-1000 bp
GREENER_CHOICE
Perform sizing and approximate quantification of a wide range of double-stranded DNA on agarose gels. Premixed with Loading Dye for direct loading onto gel.
Marca:  Thermo Scientific™ SM0373
65.83 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21651" per avere il tuo prezzo promozionale.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10314340
  • 98.25€ / 50µg
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
GeneRuler 50 bp DNA Ladder, ready-to-use, is recommended for sizing and for approximate quantification of a wide range of double-stranded DNA on agarose or polyacrylamide gels. The ladder is a mixture of chromatography-purified individual DNA fragments.
GeneRuler 50 bp DNA Ladder, ready-to-use, is premixed with 6X DNA Loading Dye for direct loading on gel.
The ladder is supplied with 6X DNA Loading Dye.
Highlights
  • Ideal for both DNA sizing and approximate quantification
  • Sharp bands
  • Bright reference bands (given in red)
  • Can be directly loaded and are stable at room temperature for 6 months
  • Supplied with loading dye for sample DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
6X
Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G
Yes
Agarose Gels
GeneRuler
Agarose
DNA Ladder
50 to 1000 bp
Sustainable packaging
50 μg